Läs mer
Thermo Scientific™ Acyleringsreagenser för perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Produktkod. 11517800 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
Heptafluor-butansyraanhydrid
Heptafluoro-butansyraanhydrid
Pentafluor-propansyraanhydrid
Pentafluoropropansyraanhydrid
Trifluorättiksyraanhydrid
Kvantitet:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter Kvantitet unitSize
11517800 Trifluorättiksyraanhydrid 100 g Varje
11557740 Heptafluor-butansyraanhydrid 100 g Varje
11567740 Heptafluoro-butansyraanhydrid 25 g Varje
11772247 Heptafluoro-butansyraanhydrid 10 x 1 ml Paket med 10
11587740 Pentafluor-propansyraanhydrid 100 g Varje
11597740 Pentafluoropropansyraanhydrid 25 g Varje
11507750 Pentafluor-propansyraanhydrid 10 x 1 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11517800 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS67363
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbered flyktiga och stabila fluoracylderivat för GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Förbered fluoracylderivat för GC/MS och för flamjonisering och elektroninfångningsdetektionstekniker med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA). Dessa reagenser reagerar lätt med alkoholer, fenoler och aminer.
  • Används för att framställa fluoracylderivat för GC/MS
  • Producera stabila flyktiga derivat för FID- och ECD-tekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Faror Frätande, brandfarligt
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 100 g
Standardkomponenter Trifluorättiksyraanhydrid
Standardkoncentration 98 till 100 %