Läs mer
Thermo Scientific™ Acyleringsreagenser för perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Produktkod. 11772247 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
Heptafluor-butansyraanhydrid
Heptafluoro-butansyraanhydrid
Pentafluor-propansyraanhydrid
Pentafluorpropansyraanhydrid
Trifluorättiksyraanhydrid
Kvantitet:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter Kvantitet Förpackningsstorlek
11772247 Heptafluoro-butansyraanhydrid 10 x 1 ml Paket med 10
11557740 Heptafluor-butansyraanhydrid 100 g Varje
11567740 Heptafluoro-butansyraanhydrid 25 g Varje
11587740 Pentafluor-propansyraanhydrid 100 g Varje
11597740 Pentafluorpropansyraanhydrid 25 g Varje
11507750 Pentafluor-propansyraanhydrid 10 x 1 ml 10ml
11517800 Trifluorättiksyraanhydrid 100 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11772247 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS63164
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Förbered flyktiga och stabila fluoracylderivat för GC/MS med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA).
Förbered fluoracylderivat för GC/MS och för flamjonisering och elektroninfångningsdetektionstekniker med Thermo Scientific™ Perfluorsyraanhydrider (TFAA, PFAA och HFAA). Dessa reagenser reagerar lätt med alkoholer, fenoler och aminer.
  • Används för att framställa fluoracylderivat för GC/MS
  • Producera stabila flyktiga derivat för FID- och ECD-tekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 10 x 1 ml
Standardkomponenter Heptafluoro-butansyraanhydrid
Standardkoncentration 98 till 100 %
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perfluoro Acid Anhydrides
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutyric