Läs mer
Perfluor (butylcyklohexan), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro(butylcyclohexane) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10F20/c11-1(4(16,17)7(22,23)9(26,27)10(28,29)30)2(12,13)5(18,19)8(24,25)6(20,21)3(1,14)15 |
| Formel vikt | 499.9681 |