Läs mer
Perfluoro-compound FC-43(TM), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10447320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447320 10 g Glasflaska 10g
10081160 100 g Glass bottle 100g
10091160 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10447320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123770100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 311-89-7
Molekylformel C12F27N
Molekylvikt (g/mol) 670
MDL-nummer MFCD00000436
InChI-nyckel RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-compound FC-43*
Smältpunkt -52.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.8800g/mL, 1.88
Kokpunkt 173.0°C to 181.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.291
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Viskositet 2.3-3.3 mm2/s (25°C)
Formel vikt 670
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.