Läs mer
Perfluoro-compound FC-72(TM), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10103030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103030 100 g Glass bottle 100g
10113030 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10103030 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123791000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-42-0
Molekylformel C6F14
Molekylvikt (g/mol) 340
MDL-nummer MFCD00000437
InChI-nyckel ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
PubChem CID 9639
ChEBI CHEBI:39427
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluorohexane
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-compound FC-72*
Smältpunkt -4.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.6800g/mL, 1.68
Kokpunkt 51.0°C to 59.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.251
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 7271
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 0.42 mm2/s (25°C)
Formel vikt 340
Fysisk form Liquid