Läs mer
Perfluoro(dekahydronaftalen), cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433837
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433837 500 g 500g
11413837 25 g 25g
11423837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11433837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18288.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluoro(dekahydronaftalen) används för att lösa upp gaser. På grund av sin gastransportkapacitet används den för att öka syretillförseln under cellodling. Det fungerar som en ingrediens i fluosol som är en konstgjord blodprodukt. Det används också för att lösa upp Teflon .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Perfluoro
(dekahydronaftalen) används för att lösa upp gaser. På grund av sin gastransportkapacitet används den för att öka syretillförseln under cellodling. Det fungerar som en ingrediens i fluosol som är en konstgjord blodprodukt. Det används också för att lösa upp Teflon .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-94-5
Molekylformel C10F18
Molekylvikt (g/mol) 462.081
MDL-nummer MFCD00010626
InChI-nyckel UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-oktadekafluornaftalen
LEDER C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(decahydronaphthalene)
Namnnotering Cis + trans
Smältpunkt -10 °C till -7 °C
Densitet 1.94
Kokpunkt 141 °C till 142 °C
Brytningsindex 1.3145
Kvantitet 500 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 462.1
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.