Läs mer
Perfluoro(metylcyklohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442347
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11442347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14233.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluoro(metylcyklohexan) används som lösningsmedel för att bestämma fluorofilicitet hos kolväten och fluorkol-funktionaliserade nikotinsyraestrar. Den kombineras med kloroform och fungerar som en ingrediens för fluorhaltiga bifasreaktioner. Dessutom finner den användning som ett värmeöverföringsmedel, en dielektrisk vätska och ett perfluorkol-spårämne. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för gaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Perfluoro(metylcyklohexan) används som lösningsmedel för att bestämma fluorofilicitet hos kolväten och fluorkol-funktionaliserade nikotinsyraestrar. Det kombineras med kloroform och fungerar som en ingrediens för″ fluorhaltiga″ bifasreaktioner. Dessutom finner den användning som ett värmeöverföringsmedel, en dielektrisk vätska och ett perfluorkol-spårämne. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för gaser.
Löslighet Blandbar med aceton och bensen
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-02-2
Molekylformel C7F14
Molekylvikt (g/mol) 350.06
MDL-nummer MFCD00001468
InChI-nyckel QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
PubChem CID 9637
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undekafluor-6-(trifluormetyl)cyklohexan
LEDER FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(methylcyclohexane)
Smältpunkt -70°C
Densitet 1.8
Kokpunkt 75°C to 76°C
Odör Odorless
Brytningsindex 1.3 00
Kvantitet 100 g
Beilstein 1915981
Löslighetsinformation Miscible with acetone and benzene.
Formel vikt 350.06
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.