Läs mer
Perfluor(metylcyklohexan), TRC
Produktkod. 30419830
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30419830 250 mg
1 options
Produktkod. 30419830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999225250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(methylcyclohexane)
CAS 355-02-2
Molekylformel C7F14
Kvantitet 250 mg
Synonym Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane
InChI formel InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
LEDER FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undekafluor-6-(trifluormetyl)cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 350.05
Formel vikt 349.9776