Läs mer
Perfluoro-N-methylmorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-N-methylmorpholine |
| CAS | 382-28-5 |
| Molekylformel | C5 F11 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Perfluoro-N-methylmorpholine, Morpholine','2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine (ACI), 4-(Trifluoromethyl)perfluoromorpholine, Fluorinert PF 5052, L 12422, Perfluoro(4-methylmorpholine), Perfluoro-N-methylmorpholine, PF 5052, PFC 5052 |
| InChI formel | InChI=1S/C5F11NO/c6-1(7)3(10,11)18-4(12,13)2(8,9)17(1)5(14,15)16 |
| LEDER | FC(F)(F)N1C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)C1(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.042 |
| Formel vikt | 298.98 |