Läs mer
Perfluoro-n-pentane, TRC
Produktkod. 30418623
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30418623 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2297151G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecafluoropentane
CAS 678-26-2
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C5 F12
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluoropentane, Dodecafluoropentane, Pentane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecafluoro-, Pentane','dodecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecafluoropentane, Dodecafluoropentane, FC 4112, FC 87, Fluorinert FC 87, Fluorinert PF 5050, Flutec PP 50, NVX 108, PF 5050, PFC 41-12, Perflenapent, Perfluoro-n-pentane, Perfluoropentane, QW 7437, R 41(12), R-41121,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecafluoropentane, Dodecafluoropentane, FC 4112, FC 87, Fluorinert FC 87, Fluorinert PF 5050, Flutec PP 50, NVX 108, PF 5050, PFC 41-12, Perflenapent, Perfluoro-n-pentane, Perfluoropentane, QW 7437, R 41(12), R-4112
InChI formel InChI=1S/C5F12/c6-1(7,2(8,9)4(12,13)14)3(10,11)5(15,16)17
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecafluoropentane
Molekylvikt (g/mol) 288.034
Formel vikt 287.981