missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluoro-octylethanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H,2H-Perfluorodecanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3F17O2/c11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1H2,(H,28,29) |
| Formel vikt | 477.9862 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?