Läs mer
Perfluoro(tetradekahydrofenantren), blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413148 25 g 25g
11423148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11413148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18898.14
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluoro(tetradekahydrofenantren) används som lösningsmedel vid framställning av sampolymerer erhållna från emulsionspolymerisation av 2,3,3,3-tetrafluoreten och tetrafluoreten (TFE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Perfluoro(tetradekahydrofenantren) används som lösningsmedel vid framställning av sampolymerer erhållna från emulsionspolymerisation av
2,3,3,3-tetrafluoreten och tetrafluoreten (TFE).
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med litium, natrium/natriumoxider, kalium och kalcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-91-2
Molekylformel C14F24
Molekylvikt (g/mol) 624.116
MDL-nummer MFCD00042596
InChI-nyckel QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
PubChem CID 78972
ChEBI CHEBI:39423
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetrakosafluorfenantren
LEDER C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Namnnotering mixture of isomers
Smältpunkt -20°C
Densitet 2.03
Kokpunkt 215°C
Brytningsindex 1.3348
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 624.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.