Läs mer
Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) |
| CAS | 2483735-33-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C3 C H F7 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C3 (2,3,4-13C3), Butanoic-2,3,4-13C3 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | OC(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro(2,3,4-^{13}C_{3})butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.01633 |
| Visa mer |