Läs mer
Perfluorobutanansyra 13C4 50 μg/ml i metanol: vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorobutanoic acid 13C4 |
| CAS | 1017281-29-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol/Vatten |
| Molekylformel | 13C4 H F7 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C4-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C4, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoro-n-[13C4 ]butanoic acid, MPFBA, Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), Perfluoro-n-[13C4]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluor(1,2,3,4-^{13}C_{4})butansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.00898 |
| Visa mer |