Läs mer
Perfluorobutyljodid, TRC
Produktkod. 30428338
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30428338 1 g
1 options
Produktkod. 30428338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2862051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4F9I
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
InChI formel InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-jodobutan
Molekylvikt (g/mol) 345.93
Formel vikt 345.8901