Läs mer
Perfluorobutylethyl Methacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorobutylethyl Methacrylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F9O2/c1-5(2)6(20)21-4-3-7(11,12)8(13,14)9(15,16)10(17,18)19/h1,3-4H2,2H3 |
| Formel vikt | 332.05 |
| Procent renhet | >95% |