missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorobutylphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorobutylphosphonic Acid |
| CAS | 52299-24-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4H2F9O3P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | P-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutyl)phosphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutylphosphonic acid, Nonafluorobutylphosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F9O3P/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16) |
| LEDER | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.02 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?