Läs mer
Perfluorodekalin, TRC
Produktkod. 30414491
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30414491 50 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28624050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorodecalin
CAS 306-94-5
Molekylformel C10F18
Kvantitet 50 g
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
InChI formel InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
LEDER FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-oktadekafluoronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 462.08
Formel vikt 461.9713