Läs mer
Perfluorodekansulfonsyra, TRC
Produktkod. 30041329
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041329 25 mg
30041186 50 mg
30041305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28654025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-77-3
Molekylformel C10HF21O3S
Molekylvikt (g/mol) 600.14
Synonym 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,henikosafluorodekan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorodecane sulfonic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
Formel vikt 599.93
Procent renhet >95%