Läs mer
Perfluordekanesulfonsyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324370
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324370 1 ml
1 options
Produktkod. 30324370 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15986580AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Analyt- eller komponentnamn Perfluorodecane sulfonic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10HF21O3S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfonate, PFDS, Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid;
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
LEDER FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(O)=O
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,henikosafluorodekan-1-sulfonsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 600.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 599,93 g/mol