Läs mer
Perfluorodekanesulfonsyra (50 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30470621
Change view
Kvantitet:
50x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30470621 50x1 mL
1 options
Produktkod. 30470621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT813050X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Molekylformel C10HF21O3S
Kvantitet 50x1 mL
Synonym 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,henikosafluorodekan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 600.14
Formel vikt 599.93
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 μg/mL