missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorodecanesulfonic acid sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 2806-15-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 F21 O3 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate, Perfluorodecanesulfonate, sodium salt, PFDS, sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?