Läs mer
Perfluorodecanoic Acid, TRC
Produktkod. 17979759
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979759 1 g
18043940 25 g
18082320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17979759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2862201G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-76-2
Kemiskt namn eller material Perfluorodecanoic acid
Formel vikt 513.9673
InChI formel InChI=1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoic acid
Molekylformel C10 H F19 O2
Molekylvikt (g/mol) 514.08
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Synonym Decanoic acid, nonadecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic acid, Nonadecafluoro-n-decanoic acid, Nonadecafluorodecanoic acid, PFDA, Perfluoro-1-nonanecarboxylic acid, Perfluoro-n-decanoic acid, Perfluorocapric acid
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Kvantitet 1 g