missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorodecylphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorodecanephosphonic acid |
| CAS | 52299-26-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H2 F21 O3 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphonic acid','P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluorodecyl)-, Phosphonic acid','(heneicosafluorodecyl)- (9CI), P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluorodecyl)phosphonic acid, (Perfluorodecyl)phosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H2F21O3P/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H2,32,33,34) |
| LEDER | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.06 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?