missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perfluorododecanoic acid 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323969 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323969 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15986628MW50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2)
CAS 960315-52-0
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water
Molekylformel 13C2 C10 H F23 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym 13C2-MPFDoA, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluorododecanoic-1,2-13C2 acid, Perfluoro-n-[1,2-13C2]dodecanoic acid, Perfluorododecanoic acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorododecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), MPFDoA, Perfluoro-n-[1,2-13C2 ]dodecanoic acid
InChI formel InChI=1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)/i1+1,2+1
LEDER O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluoro(1,2-13C_2)dodecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 616.08372
Formel vikt 615.9676 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.