Läs mer
Perfluorododecyl Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorododecyl Iodide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38 |
| Formel vikt | 745.865 |