Läs mer
Perfluoroethylsulphonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroethylsulphonyl Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6 |
| Formel vikt | 217.9228 |