Läs mer
Perfluoroheptansulfonsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30007646
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007646 5 mg
30135422 50 mg
30136690 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6981965MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21934-50-9
Molekylformel C7 F15 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 472.1
Synonym Perfluoroheptane Sulfonic Acid Sodium, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium perfluoroheptanesulfonate, Perfluoroheptanesulfonate, sodium salt, PFHpS, sodium salt
IUPAC-namn natrium; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadekafluoroheptan-1-sulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoroheptanesulfonic acid sodium salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7HF15O3S.Na/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)26(23,24)25;/h(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Formel vikt 471.9226
Procent renhet >95%