missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluoroheptanoic acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) |
| CAS | 2328024-55-9 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C4 C3 H F13 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C4-PFHpA, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluoroheptanoic acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C4 ]heptanoic acid, M4PFHpA |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro(1,2,3,4-13C4)heptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.031 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?