Läs mer
Perfluoroheptanoic acid, 98+%
Beskrivning
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroheptanoic acid |
| Smältpunkt | 31°C to 36°C (literature) |
| Densitet | 1.792 |
| Kokpunkt | 89°C (30 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.3 00 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1808210 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Perfluoroheptanoic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Perfluoroheptanoic acid