Läs mer
Perfluoroheptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroheptanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22) |
| Formel vikt | 363.9769 |
| Procent renhet | >95% |