Läs mer
Perfluoroheptaninsyra, TRC
Produktkod. 18091340
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091340 5 g
18004050 1 g
18052250 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18091340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2863005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-85-9
Molekylformel C7 H F13 O2
Molekylvikt (g/mol) 364.06
Synonym Heptanoic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA, Perfluoro-n-heptanoic acid, Perfluoroenanthic acid, Perfluoroheptanoic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridekafluoroheptanansyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoroheptanoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Formel vikt 363.9769
Procent renhet >95%