Läs mer
Perfluoroheptyl Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoroheptyl Iodide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7F15I/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23 |
| Formel vikt | 495.8805 |