Läs mer
Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6F14O2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22 |
| Formel vikt | 401.9395 |