Läs mer
Perfluorohexanes, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327148 25 g 25g
11317148 100 g 100g
11490480 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11327148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015812.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluorohexanes is used as a coolant, photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation and an inert reaction medium. It is used in the electronic cooling liquid and insulator. It plays a vital role as a reaction medium, especially for photooxidation reactions. Further, it finds application as an ultrasound contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-42-0
Molekylformel C6F14
Molekylvikt (g/mol) 338.044
MDL-nummer MFCD00000437
InChI-nyckel ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
PubChem CID 9639
ChEBI CHEBI:39427
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluorohexane
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorohexanes
Smältpunkt -4°C
Färg Colorless
Densitet 1.699 g/mL
Kokpunkt 58°C to 60°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3(CF2)4CF3
Brytningsindex 1.251
Kvantitet 25 g
Beilstein 1802113
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 338.04
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Liquid