Läs mer
Perfluoroxaner (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30415059
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30415059 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999223500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorohexanes (Mixture of Isomers)
CAS 355-42-0
Molekylformel C6F14
Kvantitet 500 mg
Synonym Tetradecafluorohexane, Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-, Hexane','tetradecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecafluorohexane, AF 0150, FC 72, Fluorinert FC 72, Fluorinert FX 3250D, Fluorinert PF 5060, Flutec PP 1, PF 5060, PFC 51-14, PP 1, Perflexane, Perfluoro-n-hexane, Perfluorohexane, Tetradecafluorohexane, n-Tetradecafluorohexane
InChI formel InChI=1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradekafluoroxan
Molekylvikt (g/mol) 338.04
Formel vikt 337.9776