Läs mer
Perfluorohexanesulfonic acid 13C3 (1,2,3-13C3) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| CAS | 2708218-86-2 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C3 C3 F13 O3 S . Na |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFHxSNa, Sodium perfluoro-1-[1,2,3-13C3]hexanesulfonate, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1/i2+1,4+1,6+1; |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro(1,2,3-13C3)hexane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.074 |
| Visa mer |