Läs mer
Perfluorhexansulfonsyra (50 μg/ml i metanol) (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexanesulfonic acid |
| CAS | 355-46-4 |
| Molekylformel | C6 H F13 O3 S |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22) |
| LEDER | OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluoroxan-1-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.11 |
| Formel vikt | 399.9439 |
| Visa mer |