missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorohexanesulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexanesulfonic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22) |
| Formel vikt | 399.9439 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?