missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluorohexanoyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexanoyl chloride |
| CAS | 335-53-5 |
| Molekylformel | C6 Cl F11 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6ClF11O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.499 |
| Formel vikt | 331.946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?