Läs mer
(Perfluorohexyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H,2H-Perfluorooctanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F13O2/c9-3(10,1-2(22)23)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H2,(H,22,23) |
| Formel vikt | 377.9925 |
| Procent renhet | >95% |