Läs mer
Perfluorohexyl bromide, 97%
Produktkod. 15510624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15510624 5 g 5g
15520624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15510624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459310050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-56-8
Molekylformel C6BrF13
Molekylvikt (g/mol) 398.95
InChI-nyckel JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
PubChem CID 92755
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane
LEDER C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorohexyl bromide
Densitet 1.8710g/mL, 1.871
Kokpunkt 98.0°C to 100.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel F3C(CF2)4CF2Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 398.95
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perfluorohexyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.