Läs mer
Perfluoroxyljodid, TRC
Produktkod. 30411549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411549 1 g
30419306 25 g
30424744 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30411549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2275551G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-43-1
Molekylformel C6F13I
Molekylvikt (g/mol) 445.95
Synonym 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane, 1-Iodofluorohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, 6-Iodoperfluorohexane, Perfluoro-1-iodohexane, Perfluorohexyl iodide, Tridecafluoro-1-iodohexane, Tridecafluoro-6-iodohexane, Tridecafluorohexyl iodide, n-Perfluorohexyl iodide
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodohexane
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorohexyl Iodide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Formel vikt 445.8837