Läs mer
Perfluorhexyletyljodid, TRC
Produktkod. 30421944
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30421944 10 g
1 options
Produktkod. 30421944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28630510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorohexylethyl Iodide
CAS 2043-57-4
Molekylformel C8 H4 F13 I
Kvantitet 10 g
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Iodide, Octane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane (ACI), 1-(2-Iodoethyl)tridecafluorohexane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-tridecafluorooctane, 1-Iodo-2-(perfluorohexyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl iodide, 2-(Perfluorohexyl)ethyl iodide, 2-Perfluorohexyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, Perfluorohexylethyl iodide
InChI formel InChI=1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6-tridekafluor-8-jodooktan
Molekylvikt (g/mol) 474.001
Formel vikt 473.915