Läs mer
Perfluorohexylphosphonic Acid 4-Methylbenzamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorohexylphosphonic Acid 4-Methylbenzamine |
| CAS | 1263361-02-9 |
| Molekylformel | C7H9N • C6H2F13O3P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphonic Acid compd. with 4-Methylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N.C6H2F13O3P/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h2-5H,8H2,1H3;(H2,20,21,22) |
| LEDER | FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(P(O)(O)=O)F)F)F)F.NC1=CC=C(C=C1)C |
| IUPAC-namn | p-toluidine (perfluorohexyl)phosphonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.19 |
| Formel vikt | 507.02 |