missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perfluorohexylphosphonic Acid, TRC

Produktkod. 30133132
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133132 100 mg
30132980 50 mg
17964955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP270615100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 40143-76-8
Molekylformel C6 H2 F13 O3 P
Molekylvikt (g/mol) 400.03
Synonym Phosphonic acid, P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)-, Phosphonic acid, (tridecafluorohexyl)- (9CI), P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl)phosphonic acid, (Perfluorohexane)phosphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl phosphonic acid, Perfluorohexylphosphonic acid, Tridecafluorohexylphosphonic acid
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexylphosphonic acid
LEDER OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perfluorohexylphosphonic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2F13O3P/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H2,20,21,22)
Formel vikt 399.9534
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.