Läs mer
Perfluorononanoic acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-49-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Molekylformel | 13C5 C4 H F17 O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 13C5-PFNA, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid (ACI), DTXSID 70894099, Perfluoro-n-[1,2,3,4,5-13C5]nonanoic acid, Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C5]nonanoic acid, Nonanoic-1,2,3,4,5-13C5 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})nonanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.039 |
| Visa mer |