Läs mer
Perfluoronanansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorononanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28) |
| Formel vikt | 463.9705 |
| Procent renhet | >95% |