Läs mer
Perfluorooctadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctadecanoic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18HF35O2/c19-2(20,1(54)55)3(21,22)4(23,24)5(25,26)6(27,28)7(29,30)8(31,32)9(33,34)10(35,36)11(37,38)12(39,40)13(41,42)14(43,44)15(45,46)16(47,48)17(49,50)18(51,52)53/h(H,54,55) |
| Formel vikt | 913.9418 |