Läs mer
Perfluorooctanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctane sulfonamide PFOSA |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F17NO2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28) |
| Formel vikt | 498.9535 |